Learn More
Thermo Scientific™ Agar cromogénico para coliformes (ISO)
Código de producto. 15678878
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Placa de 55mm
Placa de 90mm
Volumen de llenado:
13 mL
17 mL
Peso de llenado:
13mL
17mL
Tamaño de la unidad:
180 g
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Volumen de llenado Peso de llenado unitSize
15678878 Placa de 90mm 17 mL 17mL paquete de 10
17135154 Placa de 55mm 13 mL 13mL 180 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15678878 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5318A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.90€
    49.98€ / paquete de 10
    Ahorro 15.92€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Detecte, cuente y diferencie bacterias coliformes y E. coli en muestras de agua de acuerdo con la norma ISO 9308-1 gracias a un medio preparado de fácil lectura.
Enumere y diferencie coliformes y Escherichia coli en muestras de agua con placas de medios preparados de agar cromogénico para coliformes (ISO) Thermo Scientific™ Oxoid™, de acuerdo con las directrices ISO 9308-1 para el análisis de la calidad del agua.Los organismos objetivo son fáciles de diferenciar, E.coli formando colonias de color azul oscuro/violeta y coliformes de color rosa a rojo.Detección completa en un plazo de 24 horas, de modo que no es necesario un subcultivo.
Las placas de agar cromogénico para coliformes (ISO) son una forma rápida, precisa y eficiente de detectar coliformes y E. coli durante los análisis microbiológicos de calidad de muestras de agua potable, agua de piscina desinfectada y plantas de tratamiento.
  • De conformidad con las directrices de la norma ISO 9308-1
  • Permite diferenciar de forma clara y sencilla E. coli de los coliformes
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso
La norma ISO 9308-1:2014 para el recuento de Escherichia coli y coliformes (parte 1: Método de filtración con membrana para agua con un bajo nivel de flora bacteriana) especifica un método basado en la filtración con membrana, el cultivo posterior en un medio de agar cromogénico para coliformes y el cálculo del número de microorganismos diana en la muestra.
El agar cromogénico para coliformes (ISO) utiliza enzimas específicas asociadas a coliformes generales y E.coli para diferenciación.
  • Salmon GAL cromogénico, cuando se disocia mediante D-galactosidasa, produce una coloración entre rosa y roja; esta coloración y la enzima están asociadas a coliformes.
  • El E.coli contiene D-galactosidasa, que disocia Salmon GAL; sin embargo, también contiene D-glucuronidasa, que disocia el X-glucurónido cromogénico. La combinación de estos cromógenos da lugar a una coloración entre azul oscuro y violeta asociada a E.coli.
El agar Tergitol-7 del medio inhibe las bacterias gramnegativas y las bacterias grampositivas, con excepción de las coliformes.
No todos los productos están disponibles para la venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil claro transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar cromogénico para coliformes (ISO)
Formato Placa de 90mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 17 mL
Peso de llenado 17mL
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.