Learn More
Thermo Scientific™ Agar cromogénico para coliformes (deshidratado)
Código de producto. 15744047
Change view
Click to view available options
Formulario:
Polvo
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Formulario Cantidad unitSize
15744047 Polvo 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15744047 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM1205B
Detecte, cuente y diferencie bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua con el agar cromogénico para coliformes de acuerdo con la norma ISO 9308-1.
Enumerar y diferenciar coliformes y Escherichia coli en muestras de agua con agar cromogénico para coliformes Thermo Scientific™ Oxoid™ de acuerdo con las directrices 9308-1 para el análisis de calidad del agua. Los organismos objetivo son fáciles de diferenciar, E.coli formando colonias de color azul oscuro/violeta y coliformes de color rosa a rojo. Logre una detección completa en un plazo de 24 horas, de modo que no será necesario un subcultivo.
El agar cromogénico para coliformes es una forma rápida, precisa y eficiente de detectar coliformes y E. coli durante los análisis microbiológicos de calidad de muestras de agua potable, agua de piscina desinfectada y plantas de tratamiento. La directriz ISO 9308-1:2014 para el recuento de Escherichia coli y de coliformes (parte 1: Método de filtración con membrana para agua con un bajo nivel de flora bacteriana) especifica un método basado en la filtración con membrana, el cultivo posterior en un medio de agar cromogénico para coliformes y el cálculo del número de microorganismos diana en la muestra.
El agar cromogénico para coliformes utiliza enzimas específicas asociadas a coliformes generales y E.coli para diferenciación.
  • Salmon GAL cromogénico, cuando se disocia mediante D-galactosidasa, produce una coloración entre rosa y roja; esta coloración y la enzima están asociadas a coliformes.
  • El E.coli contiene D-galactosidasa, que disocia Salmon GAL; sin embargo, también contiene D-glucuronidasa, que disocia el X-glucurónido cromogénico. La combinación de estos cromógenos da lugar a una coloración entre azul oscuro y violeta asociada a E.coli.
  • El agar Tergitol-7 del medio inhibe las bacterias gramnegativas y las bacterias grampositivas, con excepción de las coliformes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agar cromogénico para coliformes (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g