Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ NPS y filtro de membrana cuadriculado e.motion Chromocult ™
Código de producto. 15962500 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Discos de diámetro de poro de 0,8 μm
Código de producto.
15962500 Discos de diámetro de poro de 0,8 μm
1 options
Código de producto. 15962500 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor 1408750RDN
Almohadillas de medios deshidratados en placas de Petri, preesterilizadas, con filtros de membrana adecuados para un control de calidad microbiológica económico y que ahorra tiempo.
  • Almohadillas de nutrientes con membranas cuadriculadas
  • Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
  • Conformidad con las normas y referencias internacionales
  • Guía de validación disponible
  • Muy versátil - múltiples aplicaciones
  • Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
  • Manipulación sencilla
  • Membranas adecuadas para usar con dispensador e.motion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Formato Disco de tamaño de poro de 0,45 μm
Tipo de medios Chromocult
Esterilidad Estéril
Clase de organismo diana Coliformes
Color de rejilla Negro
Tipo de empaquetado Filtro de membrana envuelto individualmente para usar con dispensador, placas con almohadilla de nutrientes 10 x 10/bolsa
Tamaño de poro 0,45 μm
Cantidad 100/paq.
Diámetro (métrico) 50 mm
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.