Learn More
Estándar de cromo (VI): Cr+6 a 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 18060070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18060070 250 mL 250 ml
18032750 500 mL 500 ml
18012450 50 mL 50 ml
18021450 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18060070 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPCR6W250
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de cromo (VI): Cr+6 a 1000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexavalent Chromium
CAS 18540-29-9
Métodos Speciation
Nombres de analitos o componentes Hexavalent Chromium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Cr+6
Sinónimo Chromium(VI), Chromium(6+), Chromium hexavalent ion, Chromium, ion (Cr6+), Chromium(6+) ion
Fórmula InChI InChI=1S/Cr/q+6
SMILES [Cr+6]
Nombre IUPAC cromo(6+)
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 52
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 51.941 g/mol