Learn More
Óxido de cromo (VI), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromium (VI) oxide |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cr.3O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.9253 |