Learn More
Óxido de cromo (VI), TRC
Código de producto. 30356801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356801 10 g 10 g
30360458 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43277010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1333-82-0
Fórmula molecular Cr O3
Peso molecular (g/mol) 99.99
Sinónimo Chromia, Chromic Anhydride, Chromic Trioxide, Chromium Oxide, Chromium Trioxide, Chromium(VI) Trioxide, Monochromium Trioxide
Nombre IUPAC trioxocromo
SMILES O=[Cr](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium (VI) oxide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/Cr.3O
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.9253