Learn More
Óxido de cromo (VI), ACS, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347928 100 g 100 g
11337928 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11347928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036468.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
Chromium plating, copper stripping, aluminum anodizing, corrosion inhibitor, photography, ceramic glazes, colored glass, oxidizing agent in organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Cromado, pelado de cobre, anodizado de aluminio, inhibidor de corrosión, fotografía, esmaltes cerámicos, vidrio coloreado, agente oxidante en química orgánica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1333-82-0
Fórmula molecular CrO3
Peso molecular (g/mol) 99.99
Número MDL MFCD00010952
Clave InChI WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
Nombre IUPAC trioxocromo
SMILES O=[Cr](=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 250°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Chromium oxide
Punto de fusión 196°C
Nombre de nota For analysis ACS
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >98+%
Número UN UN1463
Índice Merck 14,2235
Información de solubilidad Soluble in water,H2SO4,and alcohol; Also soluble in ether and nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.99
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.7 g/mL