missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Patrón de cromo para ICP, 1000 μg/ml en 2 % de HNO3, SPEX CertiPrep™

Código de producto. 16341226 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16341226 30 mL 30 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16341226 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLCR22M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad

Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST

Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos

AnalitoConcentración
Cr1000 μg/ml

Certifications

Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chromium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7697-37-2
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular HNO3
Número MDL MFCD00011349
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Cantidad 30 mL
ChEBI CHEBI:48107
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000µg/ml chromium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.