Learn More
Objetivo de pulverización de cromo, 76,2 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404795 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15404795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040845.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-47-3
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Cr
Número MDL MFCD00010944
Sinónimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
Clave InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr]
Nombre IUPAC chromium
Peso molecular (g/mol) 52.00
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Porcentaje de pureza 99.95%