Learn More
Blanco de pulverización catódica de cromo, 50,8 mm (2,0 in) diámetro x 6,35 mm (0,250 in) grueso, 99,95% (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15484785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484785 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15484785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040843.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-47-3
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Cr
Número MDL MFCD00010944
Sinónimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr]
Nombre IUPAC chromium
Peso molecular (g/mol) 52.00
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Porcentaje de pureza 99.95%