Learn More
Monóxido de silicio de cromo, + 99,85 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11357828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11357828 25 g 25 g
11347828 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11357828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036379.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para deposición al vacío
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70320-14-8
Número MDL MFCD02091702
Sinónimo chromium silicon monoxide, d-arg1,d-trp5 inverted exclamation mark currency7 inverted exclamation mark currency9,leu11-substance p
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium silicon monoxide
Forma física Piezas sinterizadas de 1-3mm
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza ≥99.85%