Learn More
Monóxido de silicio de cromo, +99,8 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11337828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337828 25 g 25 g
11327828 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036378.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para deposición al vacío
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56488-64-3
Número MDL MFCD02091702
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium silicon monoxide
Forma física Piezas sinterizadas de 1-3mm
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza ≥99.8%