Learn More
Objetivo de pulverización de siliciuro de cromo, 76,2 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromium silicide sputtering target |
| Nombre de nota | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD00168070 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.17 |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |