Learn More
Polvo de cromo, malla -100, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361198 10 g 10 g
11381198 100 g 100 g
11371198 500 g 500 g
11391198 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11361198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010147.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Densidad aparente 2,0-3,0g/cm3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-47-3
Fórmula molecular Cr
Peso molecular (g/mol) 52.00
Número MDL MFCD00010944
Clave InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nombre IUPAC cromo
SMILES [Cr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium
Color Gris
Aspecto Gray powder
Cantidad 10 g
Tamaño de malla -100 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metals basis)
Formulario Polvo, densidad aparente 2,0-3,0g/cm
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..