Learn More
Sulfato de cromo y potasio, dodecahidratado, MP Biomedicals™
Código de producto. 11478272 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11478272 5 g
1 options
Código de producto. 11478272 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219403105
El sulfato de cromo y potasio es el sulfato doble de potasio del cromo.
El alumbre de cromo se utiliza en el curtido del cuero. También se utilizó en emulsiones de gelatina en películas fotográficas como endurecedor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 89°C (lit.)
CAS 7788-99-0
Forma física Crystals
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0-102.0%
Fórmula molecular CrH24KO20S2
Sinónimo chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Nombre IUPAC potasio; cromo(3+); disulfato; dodecahidrato
Peso molecular (g/mol) 499.386
PubChem CID 24596
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.4g/mol
Grado ACS
Densidad 1.89 g/cm3 (at 20°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfato de cromo y potasio dodecahidrato, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.