Learn More
Sulfato potásico de cromo dodecahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616222 500 g Frasco de plástico 500 g
10012890 5 g Frasco de vidrio 5 g
10657372 100 g Frasco de plástico 100 g
10472835 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10616222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222525000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7788-99-0 | CrKO8S2·12H2O | 499.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7788-99-0
Fórmula molecular CrKO8S2·12H2O
Peso molecular (g/mol) 499.39
Número MDL MFCD00149917
Clave InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
Nombre IUPAC potasio; cromo(3+); disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium potassium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 89.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Morado
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Iodometry)
Fórmula lineal CrK(SO4)2·12H2O
Índice Merck 15, 2233
Información de solubilidad Solubility in water: 24 g/100 mL (15°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.39
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.83
Densidad 1.8300g/mL