Learn More
Solución estándar de patrón de cromo, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromium |
| Presión de vapor | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Tipo | Analytical Standard |
| Cantidad | 500 mL |
| Grado | Specpure |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ácido clorhídrico:5,0 %; cromo:0,1%; agua:94,9% |