Learn More
Picolinato de cromo, TRC
Código de producto. 30368763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368763 5 g 5 g
30358886 2.5 g -
30356487 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4327455G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14639-25-9
Fórmula molecular C18 H12 Cr N3 O6
Peso molecular (g/mol) 418.3
Sinónimo Chromium(III) Picolinate, Chromium, tris(2-pyridinecarboxylato-κN1,κO2)- (9CI), 2-Pyridinecarboxylic acid, chromium complex (ZCI), Chromium, tris(2-pyridinecarboxylato-N1,O2)- (ZCI), Chromium, tris(picolinato)- (7CI, 8CI), 2-Pyridinecarboxylic acid, chromium(3+) salt, 2-Pyridinecarboxylic acid, chromium(3+) salt (3:1), Chromax, Chromium picolinate, Chromium(3+) 2-pyridinecarboxylate, Chromium(III) picolinate, Chromium(III) trispicolinate, CP 200, Tris(picolinato)chromium
Nombre IUPAC cromo (3+); Piridina-2-carboxilato
SMILES O=C1C2=N(C=CC=C2)[Cr+3]34(N5=C(C=CC=C5)C(=O)[O-]3)(N6=C(C=CC=C6)C(=O)[O-]4)[O-]1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Chromium(III) picolinate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/3C6H5NO2.Cr/c3*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h3*1-4H,(H,8,9);/q;;;+3/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.0131
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.