Learn More
Picolinato de cromo, TRC
Código de producto. 30358886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358886 2.5 g -
30356487 25 g -
30368763 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4327452.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14639-25-9
Fórmula molecular C18 H12 Cr N3 O6
Peso molecular (g/mol) 418.3
Sinónimo Chromium(III) Picolinate, Chromium, tris(2-pyridinecarboxylato-κN1,κO2)- (9CI), 2-Pyridinecarboxylic acid, chromium complex (ZCI), Chromium, tris(2-pyridinecarboxylato-N1,O2)- (ZCI), Chromium, tris(picolinato)- (7CI, 8CI), 2-Pyridinecarboxylic acid, chromium(3+) salt, 2-Pyridinecarboxylic acid, chromium(3+) salt (3:1), Chromax, Chromium picolinate, Chromium(3+) 2-pyridinecarboxylate, Chromium(III) picolinate, Chromium(III) trispicolinate, CP 200, Tris(picolinato)chromium
Nombre IUPAC cromo (3+); Piridina-2-carboxilato
SMILES O=C1C2=N(C=CC=C2)[Cr+3]34(N5=C(C=CC=C5)C(=O)[O-]3)(N6=C(C=CC=C6)C(=O)[O-]4)[O-]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) picolinate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/3C6H5NO2.Cr/c3*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h3*1-4H,(H,8,9);/q;;;+3/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.0131