Learn More
Nitrato de cromo nonahidrato, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chromium nitrate nonahydrate |
| Punto de fusión | 60.0°C |
| CAS | 7789-02-8 |
| Color | Negro a violeta |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 5 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 12.7 to 13.2% (Cr) (Iodometry) |
| Fórmula molecular | CrN3O9·9H2O |
| Fórmula lineal | Cr(NO3)3·9H2O |
| Show More |
Safety and Handling
- Chromium(III) nitrate nonahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.