Learn More
Estándar isotópico de cromo: Cr a 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Cr-50), VHG™
Código de producto. 17964356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17964356 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 17964356 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLIS50CR50
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar isotópico de cromo: Cr a 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Cr-50)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium 50
CAS 14304-94-0
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Chromium 50
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 50Cr
Sinónimo 50Cr
SMILES [50Cr]
Nombre IUPAC Cromo 50
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 49.95
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 49,946 g/mol