Learn More
Sulfato de cromo(III) hidrato, cristales morado oscuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307628 100 g 100 g
11397618 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033303.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 15244-38-9 | Cr2O12S3 | 392.16 g/mol
Chromium(III) sulfate hydrate is widely used in making chrome tanned leather, paints, inks and ceramics. It is also used in preparation of chromium metal, dye, in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of chrome catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15244-38-9
Fórmula molecular Cr2O12S3
Peso molecular (g/mol) 392.16
Número MDL MFCD00016039
Clave InChI GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H
Nombre IUPAC dichromium(3+) trisulfate
SMILES [Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) sulfate hydrate
Color Morado
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Insoluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.17 (Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium(III) sulphate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) sulphate hydrate