Learn More
Solución de sulfato de potasio cromo (III), Honeywell Fluka™
Código de producto. 16695833 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
16695833 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16695833
Marca: Honeywell Fluka 34636H100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la determinación de COD de acuerdo con DIN 38409-H44
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7788-99-0
% máx. CAS 100.00
Notas de grado de pureza Volumetric titration
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido