Learn More
Chromium(III) Potassium Sulfate Dodecahydrate, purum p.a, ≥98.5% (RT), Honeywell™
Código de producto. 15635930 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15635930 1 kg Poly bottle 1 Kg
15625930 100 g Poly bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15635930 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 601521KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥98.5% (RT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7788-99-0
Fórmula molecular CrH24KO20S2
Peso molecular (g/mol) 499.386
Número MDL MFCD00149917
Clave InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
Nombre IUPAC potasio; cromo(3+); disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 89°C
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal CrK(SO4)2 · 12H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.4g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5% (RT)
Envase Poly bottle
Densidad 1.830g/cm3