Learn More
Chromium(III) Potassium Sulfate Dodecahydrate, ≥99.0% (RT), ACS Reagent; Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15615930 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15615930 500 g Poly bottle 500 g
1 options
Código de producto. 15615930 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 60151500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
puriss. p.a., reactivo ACS, ≥ 99,0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 89°C
CAS 7788-99-0
Color Violeta
Forma física Crystalline
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CrH24KO20S2
Fórmula lineal CrK(SO4)2 · 12H2O
Número MDL MFCD00149917
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
Clave InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Nombre IUPAC potasio; cromo(3+); disulfato; dodecahidrato
Peso molecular (g/mol) 499.386
PubChem CID 24596
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.4g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (RT)
Olor Odorless
Envase Poly bottle