Learn More
Sulfato de potasio y cromo(III) dodecahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354559 100 g 100 g
11479403 500 g 500 g
11489403 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11816.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7788-99-0 | CrH24KO20S2 | 499.386 g/mol
Chromium(III) potassium sulfate is used for tanning of leather and as a photographic film hardener. It is used in manufacturing of chromium-containing catalyst.It is used in mordantin in printing and dyeing industry and it could also be used as analytical reagent. In addition, it is also used as food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de potasio y cromo(III) se utiliza para el curtido de cuero y como endurecedor de películas fotográficas. Se utiliza en la fabricación de catalizadores con contenido en cromo. Se utiliza como mordiente en la industria de la impresión y el teñido y también podría usarse como reactivo analítico. Además, también se utiliza como aditivo alimentario.
Solubilidad
Soluble en agua. 24 g/100 ml (15 °C)
Notas
Incompatible con magnesio, aluminio. Almacenar lejos del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7788-99-0
Fórmula molecular CrH24KO20S2
Peso molecular (g/mol) 499.386
Número MDL MFCD00149917
Clave InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
Nombre IUPAC potasio; cromo(3+); disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 89°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CrK(SO4)2·12H2O
Índice Merck 14,2229
Información de solubilidad Soluble in water. 24g/100 mL (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.39 (283.21 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Densidad 1.83
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate