Learn More
Chromium(III) Potassium Sulfate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 89°C |
| CAS | 7788-99-0 |
| Color | Morado |
| pH | 3 |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | CrKO8S2·12H2O |
| Número MDL | 149917 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 499.39g/mol |
| Envase | Plastic powder jar |