Learn More
Objetivo de pulverización de óxido de cromo(III), 76,2 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,8 % (base metálica)
Código de producto. 15463775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463775 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15463775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041058.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 3000°C
Nombre del producto químico o material Chromium(III) oxide sputtering target
Punto de fusión 2439°C
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 1308-38-9
Color Verde
Cantidad 1 Ea.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Cr2O3
Número MDL MFCD00010949
Sinónimo chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
Clave InChI UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Nombre IUPAC oxo(oxocromooxi)cromo
Peso molecular (g/mol) 151.99
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.99
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Odorless
Densidad 5.22 g/mL