Learn More
Óxido de cromo(III), verde, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10714371 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10714371 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10714371 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/5680/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 4000°C
Punto de fusión 2435°C
CAS 1308-38-9
Color Verde
pH 5 to 7
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Cr2O3
Número MDL MFCD00010949
Clave InChI UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Nombre IUPAC oxo[(oxocromio)oxi]cromo
Peso molecular (g/mol) 151.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.99g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico