Learn More
Óxido de cromo(III), 99 %, polvo amorfo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11954141 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10591251 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11954141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192080025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-38-9
Fórmula molecular Cr2O3
Peso molecular (g/mol) 151.99
Número MDL MFCD00010949
Clave InChI UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
Nombre IUPAC oxo(oxocromooxi)cromo
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 4000°C
Nombre del producto químico o material Chromium(III) oxide
Punto de fusión 2435°C
Color Verde
pH 5 to 7
Forma física Polvo amorfo
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal Cr2O3
Fieser 03,38; 13,338
Índice Merck 15,2238
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids and alkalies,practically insoluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.99
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 5.21
Densidad 5.2100g/mL