Learn More
Chromium(Iii) Oxide, 99.9% trace metals basis, Honeywell™
Código de producto. 15691740 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15691740 25 g Poly Bottle 25 g
15601750 5 g Poly Bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15691740 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 20306825G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Powder, 99.9% trace metals basis
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-38-9
Fórmula molecular Cr2O3
Peso molecular (g/mol) 151.99
Número MDL MFCD00010949
Clave InChI UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 4000°C
Nombre del producto químico o material Chromium(Iii) Oxide
Punto de fusión 2435°C
Color Verde
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC dichromium(3+) trioxidandiide
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.99g/mol
Porcentaje de pureza 99.9% (trace metals basis)
Envase Poly Bottle
Densidad 5.2g/cu.cm