Learn More
Chromium(Iii) Oxide, 99.9% trace metals basis, Honeywell™
Código de producto. 15601750 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15601750 5 g Poly Bottle 5 g
15691740 25 g Poly Bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15601750 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2030685G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Powder, 99.9% trace metals basis
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-38-9
Fórmula molecular Cr2O3
Peso molecular (g/mol) 151.99
Número MDL MFCD00010949
Clave InChI UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 4000°C
Nombre del producto químico o material Chromium(Iii) Oxide
Punto de fusión 2435°C
Color Verde
Forma física Powder
Cantidad 5 g
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC oxo(oxocromooxi)cromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.99g/mol
Porcentaje de pureza 99.9% (trace metals basis)
Envase Poly Bottle
Densidad 5.2g/cu.cm