Learn More
Óxido de cromo(III), polvo verde pálido a oscuro, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391629 500 g 500 g
11301639 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012286.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
It is employed in metallurgical processing and has applications in chrome plating, anodizing aluminum etc… It is also used as a pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-38-9
Fórmula molecular Cr2O3
Peso molecular (g/mol) 151.99
Número MDL MFCD00010949
Clave InChI UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 3000°C
Nombre del producto químico o material Chromium(III) oxide
Punto de fusión 2435°C
Color Verde
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Índice de refracción 2.551
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Densidad 5.2 g/cm3at 20°C
Información de solubilidad Insoluble in water,alcohol,acetone and acids
Nombre IUPAC oxo(oxocromooxi)cromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.99