Learn More
Óxido de cromo(III), ≥98 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15685360 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15685360 100 g Poly Bottle 100 g
15605370 500 g Frasco de polietileno 500 g
15695360 2 kg Poly Bottle 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15685360 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 393703100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Polvo, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-38-9
Fórmula molecular Cr2O3
Peso molecular (g/mol) 151.99
Número MDL MFCD00010949
Clave InChI UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 4000°C
Nombre del producto químico o material Chromium(III) oxide
Punto de fusión 2435°C
Color Verde
Cantidad 100 g
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC oxo(oxocromooxi)cromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.99g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 5.2g/cm3