Learn More
Nitrato de cromo(III) nonahidrato, puriss. p.a., ≥98,0 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15623390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
25 kg
Envase:
Tambor con revestimiento interno
Tamaño de la unidad:
25 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15623390 500 g Tambor con revestimiento interno 500 g
15613390 25 kg Tambor con revestimiento interno 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15623390 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31313500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Puriss. pa, ≥ 98.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-02-8
Fórmula molecular CrN3O9
Peso molecular (g/mol) 238.01
Número MDL MFCD00149659
Clave InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
Nombre IUPAC cromo(3+);trinitrato;nonahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Specifications
Nombre del producto químico o material Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate
Punto de fusión 60°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Cr(NO3)3 · 9H2O
Número UN UN2720
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Puriss. P.a.
Envase Tambor con revestimiento interno
Densidad 1.89gcm3