Learn More
Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate, 99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15642430 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642430 100 g Poly Bottle 100 g
15662430 500 g Frasco de polietileno 500 g
15652430 2 kg Poly Bottle 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15642430 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 239259100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-02-8
Fórmula molecular CrN3O9
Peso molecular (g/mol) 238.01
Número MDL MFCD00149659
Clave InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
Nombre IUPAC cromo(3+);trinitrato;nonahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate
Punto de fusión 60°C
Color De negro a azul
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Cr(NO3)3 · 9H2O
Número UN UN2720
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.15g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals or Chunk(s)
Densidad 1.89g/cm3