Learn More
Nitrato de cromo(III) monohidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10704371 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500g, tarro de cristal
Código de producto.
10704371 500g, tarro de cristal
1 options
Código de producto. 10704371 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/5560/53
Cantidad Precio
1 155.04€ / 500 g
4 143.88€ / 500 g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 60°C
CAS 7789-02-8
Color Negro
pH 2.0 to 3.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CrN3O9
Número MDL 149659
Clave InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 238.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.14g/mol
Envase Tarro de cristal
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.