Learn More
Fluoruro de cromo(III) hidrato, Thermo Scientific™
Código de producto. 11351709
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351709 250 g 250 g
11341709 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012339.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123333-98-2
Fórmula molecular CrF3
Peso molecular (g/mol) 108.99
Número MDL MFCD00016045
Clave InChI FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC chromium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) fluoride hydrate
Punto de fusión >1000°C
Color Verde
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Número UN UN1756
Índice Merck 14,2223
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.99 (Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic