Learn More
Fluoruro de cromo(III), 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358617 2 g 2 g
11348617 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035741.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7788-97-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7788-97-8
Número MDL MFCD00016045
Sinónimo chromium fluoride, chromic fluoride, chromium 3+ trifluoride, acmc-1bht2, chromium 3+ ion trifluoride, chromic fluoride, solid un1756 corrosive, chromic fluoride, solution un1757 corrosive
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) fluoride
Punto de fusión >1000°C
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1756
Índice Merck 14,2223
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.99
Porcentaje de pureza 99.98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.8 g/mL