Learn More
Cloruro de cromo(III) complejo tetrahidrofurano (1:3), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10750945 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10750945 1 g Frasco de vidrio 1 g
10702984 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10750945 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389850010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10170-68-0 | C12H24Cl3CrO3 | 374.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10170-68-0
Fórmula molecular C12H24Cl3CrO3
Peso molecular (g/mol) 374.67
Número MDL MFCD00013222
Clave InChI CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran
PubChem CID 11100829
Nombre IUPAC oxolano;triclorocromo
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Punto de fusión 143.0°C
Color Morado
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.67
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P381-Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.