Learn More
Cloruro de cromo (III) hexahidratado, TRC
Código de producto. 30362090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362090 50 g 50 g
30359751 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362090 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43262050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) Chloride Hexahydrate
CAS 10060-12-5
Fórmula molecular Cl3CrH12O6
Cantidad 50 g
Sinónimo Chromium chloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate, Chromium chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Chromium(III) chloride hexahydrate, Hexaaquachromium chloride, Hexaaquachromium(III) chloride
Fórmula InChI InChI=1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Nombre IUPAC cromo(3+);tricloruro;hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 266.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.9105