Learn More
Cloruro de cromo (III) hexahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromium(III) Chloride Hexahydrate |
| CAS | 10060-12-5 |
| Fórmula molecular | Cl3CrH12O6 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Chromium chloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate, Chromium chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Chromium(III) chloride hexahydrate, Hexaaquachromium chloride, Hexaaquachromium(III) chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3] |
| Nombre IUPAC | cromo(3+);tricloruro;hexahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 266.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.9105 |