Learn More
Cloruro de cromo (III) hexahidratado, TRC
Código de producto. 30364690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364690 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30364690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC432620250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Chromium(III) Chloride Hexahydrate
CAS 10060-12-5
Fórmula molecular Cl3CrH12O6
Cantidad 250 g
Sinónimo Chromium chloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate, Chromium chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Chromium(III) chloride hexahydrate, Hexaaquachromium chloride, Hexaaquachromium(III) chloride
Fórmula InChI InChI=1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Nombre IUPAC cromo(3+);tricloruro;hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 266.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.9105
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.