Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chromium(III) Chloride Hexahydrate |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.4 |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |