Learn More
Cloruro de cromo(III) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst, as a mordant in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of anhydrous tetrahydrofuran complex of chromium(III) chloride by reacting with trimethylsilylchloride. It finds application in the manufacturing of a variety of chromium-containing pigment in Paint industry and other chromium salts in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chromium(III) chloride hexahydrate |
| Punto de fusión | 83°C |
| Color | Verde |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 1 kg |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 1.835 g/mL |
| Número UN | UN3260 |
| Índice Merck | 14,2222 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in acetone; Soluble in water, alcohol; Insoluble in ether |
| Show More |
Safety and Handling
- Chromium(III) chloride hexahydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) chloride hexahydrate