Learn More
Cloruro de cromo(III) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10286790 500 g Frasco de plástico 500 g
10044103 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10286790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213365000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10060-12-5
Fórmula molecular Cl3CrH12O6
Peso molecular (g/mol) 266.44
Número MDL MFCD00149660
Clave InChI LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
Nombre IUPAC tricloruro de cromo(3+), hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 83.0°C
Color Verde
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal [Cr(H2O)4Cl2]Cl·2H2O
Índice Merck 14, 2222
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.44
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium (III) Chloride Hexahydrate, Chromic chloride