Learn More
Cloruro de cromo(III), escamas violeta, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties. It is used as a catalyst, for organic synthesis, for manufacturing dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromium(III) chloride |
| Punto de fusión | ∽1150°C |
| Color | Violeta |
| Forma física | Escamas |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol,water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.35 |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Chromium(III) chloride, anhydrous
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromic chloride