Learn More
Cloruro de cromo(III), 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10793381 25 g Frasco de plástico 25 g
10185583 5 g Frasco de vidrio 5 g
10752564 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10793381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 190470250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-73-7 | Cl3Cr | 158.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-73-7
Número MDL MFCD00010948
Clave InChI LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Nombre IUPAC tricloruro de cromo(3+), hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) chloride
Punto de fusión 1152.0°C
Nombre de nota 99%
Color Morado
Forma física Polvo brillante y suave o escamas
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula molecular Cl3CrH12O6
Fórmula lineal CrCl3
Fieser 15,95
Índice Merck 15, 2226
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Peso molecular (g/mol) 266.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.36
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.76