Learn More
Acetilacetonato de cromo (III), 97%
Código de producto. 10521641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521641 5 g Frasco de vidrio 5 g
10750701 100 g Frasco de plástico 100 GR
10279873 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10521641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192130050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21679-31-2 | C15H21CrO6 | 349,32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21679-31-2
Fórmula molecular C15H21CrO6
Peso molecular (g/mol) 349.32
Número MDL MFCD00000015 MFCD00000015
Clave InChI JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Sinónimo chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863
PubChem CID 91759531
Nombre IUPAC cromo;(Z)-4-oxoniumilidenopent-2-en-2-olato
SMILES [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) acetylacetonate
Punto de fusión 212°C
Color Granate a morado
Punto de ebullición 340°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 14.4 to 15.3% (Cr)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3COCH=C(CH3)O)3Cr
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: 2.20g/100g alcohol (20°C),30.85g/100g benzene (20°C),insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium(III) acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación