Learn More
Cromo (III) 2-etilhexanoato, 50 % en ácido 2-etilhexanoico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497877 250 g 250 g
11487877 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16560.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3444-17-5 | C24H45CrO6 | 481.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3444-17-5
Fórmula molecular C24H45CrO6
Peso molecular (g/mol) 481.61
Número MDL MFCD00014005
Clave InChI WBKDDMYJLXVBNI-UHFFFAOYNA-K
Sinónimo chromium iii 2-ethylhexanoate, chromium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium 3+ salt 3:1, chromic 2-ethylhexanoate, chromium tris 2-ethylhexanoate, chromium 2-ethylhexanoate 1:3, 2-ethylhexanoic acid chromium iii salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium 3+ salt, chromium 3+ ; 2-ethylhexanoate
PubChem CID 103012
Nombre IUPAC cromo (3+); 2-etilhexanoato
SMILES [Cr+3].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) 2-ethylhexanoate
Olor Weak, Characteristic
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.62
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % en ácido 2-etilhexanoico